Principaux documents
L150355
N'-[(E)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H10ClN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.698
Numéro MDL:
37,90 $