Principaux documents
L149861
1-(4-ETHYLPHENYL)-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YLTHIO)ETHANONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.233
Numéro MDL:
Autres remarques