Principaux documents
L149756
ETHYL 2-({[(5-CHLORO-2-PYRIDINYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-BENZIMIDAZOLE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.871
Numéro MDL:
Autres remarques