Principaux documents
L149527
6-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-1,2,4-TRIAZINE-3,5(2H,4H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7ClFN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.702
Numéro MDL:
Autres remarques