Principaux documents
L148393
4-NITROBENZALDEHYDE [4-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15BrN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.313
Numéro MDL:
Autres remarques