Documents
L146587
N-(2-METHYLPHENYL)-2-((4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.491
Numéro MDL:
Autres remarques