Principaux documents
L145157
N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(3-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.444
Numéro MDL:
37,90 $