Principaux documents
L144673
ISOPROPYL 6-BROMO-2-METHYL-5-((3-NITROBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16BrNO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.257
Numéro MDL:
Autres remarques