Documents
L144118
ISOPROPYL 6-BROMO-2-METHYL-5-((2-METHYLBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19BrO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.287
Numéro MDL:
Autres remarques