Documents
L143782
ETHYL 6-BROMO-5-((3-NITROBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.318
Numéro MDL:
Autres remarques