Key Documents
L143685
ETHYL 6-BROMO-5-ETHOXY-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.177
Numéro MDL:
Autres remarques