Principaux documents
L143561
ETHYL 6-BROMO-5-((2-BROMOBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.217
Numéro MDL:
Autres remarques