Principaux documents
L142670
2-(2,7-BIS(1-PIPERIDINYLSULFONYL)-9H-FLUOREN-9-YLIDENE)MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.65
Numéro MDL:
Autres remarques