Principaux documents
L142557
4-((4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)CARBONYL)-9H-FLUOREN-9-ONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.884
Numéro MDL:
37,90 $