Principaux documents
L142395
BENZYL (8-BROMO-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.226
Numéro MDL:
Autres remarques