Principaux documents
L142263
2-ET-5-HO-4-(1-HYDROXY-2-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)VINYL)PHENYL PIVALATE
AldrichCPR
L142263-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L142263-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.475
Numéro MDL:
37,90 $