Documents
L142158
ETHYL 2-METHYL-5-((3-NITROBENZYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.35
Numéro MDL:
Autres remarques