Principaux documents
L141526
METHYL 6-BROMO-5-(2-ETHOXY-2-OXOETHOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15BrO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.187
Numéro MDL:
Autres remarques