Principaux documents
L140147
N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.348
Numéro MDL:
Autres remarques