Principaux documents
L139823
2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]-N'-[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.348
Numéro MDL:
Autres remarques