Documents
L138266
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-2-PYRAZINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.712
Numéro MDL:
Autres remarques