Principaux documents
L137715
3-METHYL-1-(3-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-2-BUTANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.335
Numéro MDL:
Autres remarques