Principaux documents
L137642
2-HO-3-METHOXYBENZALDEHYDE (5-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.282
Numéro MDL:
Autres remarques