Documents
L137464
METHYL 4-(((4-BENZHYDRYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H27N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.524
Numéro MDL:
Autres remarques