Key Documents
L137421
3-(((4-BENZHYDRYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)-4-BROMOPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.382
Numéro MDL:
Autres remarques