Principaux documents
L137227
3-{3-[(2-ANILINO-2-OXOETHYL)SULFANYL]-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.356
Numéro MDL:
Autres remarques