Principaux documents
L137146
6-TERT-BUTYL-3-(METHYLSULFANYL)-4-{[(E)-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-1,2,4-TRIAZIN-5(4H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.48
Numéro MDL:
Autres remarques