Principaux documents
L136905
6-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12BrF3N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.231
Numéro MDL:
Autres remarques