Principaux documents
L135909
3-(4-CHLOROPHENYL)-8-((DIMETHYLAMINO)METHYL)-7-HYDROXY-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.786
Numéro MDL:
Autres remarques