Principaux documents
L135399
3-(4-CHLOROPHENYL)-7-HYDROXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H8ClF3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.689
Numéro MDL:
Autres remarques