Principaux documents
L134686
N-(4-CHLOROPHENYL)-3-(5-PHENYL-2-FURYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.782
Numéro MDL:
Autres remarques