Principaux documents
L134031
9-PHENYL-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.354
Numéro MDL:
37,90 $