Principaux documents
L133825
METHYL 3-AMINO-4,5-DIMETHYL-2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.246
Numéro MDL:
Autres remarques