Principaux documents
L133000
3-(((2-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)AMINO)METHYLENE)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.344
Numéro MDL:
Autres remarques