Principaux documents
L132446
5,5-DIMETHYL-4-METHYLENE-3-(4-NITROPHENYL)-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Autres remarques