Principaux documents
L131253
N-(4-CHLOROPHENYL)-N'-(2-HYDROXY-1,1-DIMETHYLETHYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.707
Numéro MDL:
Autres remarques