Principaux documents
L129461
4-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3-PHENYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.315
Numéro MDL:
Autres remarques