Principaux documents
L128953
3-(4-ISOPROPOXY-3-METHOXYPHENYL)-2-METHYLACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.297
Numéro MDL:
Autres remarques