Principaux documents
L127531
N-(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-3-(4-NITROPHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.328
Numéro MDL:
Autres remarques