Principaux documents
L127329
4-BROMO-N'-(2-FURYLMETHYLENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H9BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.122
Numéro MDL:
37,90 $