Principaux documents
L127132
3-METHYL-9-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-3,9-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.277
Numéro MDL:
Autres remarques