Documents
L127108
ETHYL (2Z)-3-(2-HYDROXYETHYL)-4-METHYL-2-[(2-METHYLPHENYL)IMINO]-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.413
Numéro MDL:
Autres remarques