Principaux documents
L124621
2-[(E)-(3-OXO-6,7,8,9-TETRAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-2(5H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL 2-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.443
Numéro MDL:
Autres remarques