L124354
N-(4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)-N-(2-METHOXYPHENYL)AMINE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrCl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.169
Numéro MDL:
Autres remarques