Principaux documents
L121290
2-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-1-(4-ETHYLPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.461
Numéro MDL:
Autres remarques