L121118
2-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-HYDROXY-1-(4-METHYLPHENYL)-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H29BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.449
Numéro MDL:
Autres remarques