Documents
L120944
5-ETHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-IMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15BrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.235
Numéro MDL:
Autres remarques