Principaux documents
L120936
2-METHYL-4-OXO-N-[(E)-PHENYLMETHYLIDENE]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDINE-3(4H)-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.495
Numéro MDL:
Autres remarques