Principaux documents
L117994
3-(4-BROMOPHENYL)-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.18
Numéro MDL:
Autres remarques