Principaux documents
L116963
1-ETHYL-4-HYDROXY-N-[4-(6-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)PHENYL]-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.54
Numéro MDL:
Autres remarques